Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SARM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADICSA509EEA 437.8 EUR InStock
ENZOADICSA509E ALEXADI-CSA-509-E
Anti-SARM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SARM (SAM and ARM-containing protein) is thought to serve as an adaptor protein for the Toll-like receptors (TLRs) and allow for the activation of downstream kinases and NF-κB, ultimately leading to the expression of proteins involved in host defense.

  • Dilution Range: 2 µg/ml for Immunocytochemistry, 0,5-2,0 µg/ml for Western blot

SARM has not been conclusively shown to associate directly with TLRs, the presence of a Toll-interleukin-1 (TIR) domain in SARM is consistent with a role as a signaling molecule.

Type: Primary
Antigen: Sterile Alpha And Tir Motif Containing 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité