Capillary columns, MXT®-Volatiles (Siltek®-treated stainless steel)
Fournisseur: Restek
70922 70924 70925 70926 70927 70925-271
REST70922EA 0 EUR InStock
REST70922 REST70924 REST70925 REST70926 REST70927 REST70925-271
Capillary columns, MXT®-Volatiles (Siltek®-treated stainless steel)
Colonnes pour chromatographie
MXT®-Volatiles columns are designed specifically for the analyses of 34 volatile organic pollutants listed in U.S. EPA methods 601, 602, and 624. With these columns, all compounds can be quantified using mass spectrometer or a PID in tandem with an ELCD.
  • Proprietary Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane phase
  • Application-specific columns for volatile organic pollutants
  • Provides low bleed and thermal stability up to 320 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité