Capillary columns, Rxi®-20 (fused Silica)
Fournisseur: Restek
10323 10324 10338 10339 10353 10354 10355
REST10323EA 733 EUR InStock
REST10323 REST10324 REST10338 REST10339 REST10353 REST10354 REST10355
Capillary columns, Rxi®-20 (fused Silica)
Colonnes pour chromatographie
Rtx®-20 columns are general purpose columns for volatile compounds, flavour compounds, alcoholic beverages.
  • Low to midpolarity phase; Crossbond® diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature stability up to 320 °C
  • Equivalent to USP G28, G32 phases
Rtx®-20 polymer is synthesised to exacting standards. All residual catalysts and low molecular weight fragments are removed from the polymer, providing a tight monomodal distribution and low bleed.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité