Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ST2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADICSA512EEA 465.3 EUR InStock
ENZOADICSA512E ALEXADI-CSA-512-E
Anti-ST2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ST2 is a member of a superfamily containing the interleukin-1 receptor and the Toll-like receptors (TLRs).

  • Dilution Range: 2 µg/ml for Immunohistochemistry, 1-2 µg/ml for Western blot
  • Detects a band of ~45kDa by Western blot

ST2 was originally identified as a protein whose production was stimulated by various proliferation inducing agents such as PDGF and FGF. Additionally, it has been shown to negatively regulate IL-1 receptor and Toll-like receptor (TLR) 4 signaling and to maintain endotoxin tolerance.

Type: Primary
Antigen: Interleukin 1 Receptor-like 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité