Capillary columns, Rt®-CW20M F and F (fused silica)
Fournisseur: Restek
12523 12539
REST12523EA 0 EUR InStock
REST12523 REST12539
Capillary columns, Rt®-CW20M F and F (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
Polar phase; Carbowax polyethylene glycol
  • True nonbonded Carbowax 20 M polarity
  • Temperature ranges from 60 to 220 °C
Application-specific columns suitable for flavor and fragrance compounds, specially tested.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité