Analytical HPLC columns, ultra C4 (USP L26)
Fournisseur: Restek
9102311 9102312 9102313 9102315 9102331 9102332 9102333 9102335 9102351 9102352 9102353 9102355 9102361 9102362 9102363 9102365 9102511 9102512 9102513 9102515 9102521 9102522 9102523 9102525 9102531 9102532 9102533 9102535 9102551 9102552 9102553 9102555 9102561 9102562 9102563 9102565 9102571 9102572 9102573 9102575 910250210 910250212 9102312-700 9102313-700 9102315-700 9102332-700 9102333-700 9102335-700 9102352-700 9102353-700 9102355-700 9102362-700 9102363-700 9102365-700 9102512-700 9102513-700 9102515-700 9102522-700 9102523-700 9102525-700 9102532-700 9102533-700 9102535-700 9102552-700 9102553-700 9102555-700 9102562-700 9102563-700 9102565-700 9102572-700 9102573-700 9102575-700 910231E 910233E 910235E 910236E 910251E 910252E 910253E 910255E 910256E 910257E
REST9102311EA 0 EUR InStock
REST9102311 REST9102312 REST9102313 REST9102315 REST9102331 REST9102332 REST9102333 REST9102335 REST9102351 REST9102352 REST9102353 REST9102355 REST9102361 REST9102362 REST9102363 REST9102365 REST9102511 REST9102512 REST9102513 REST9102515 REST9102521 REST9102522 REST9102523 REST9102525 REST9102531 REST9102532 REST9102533 REST9102535 REST9102551 REST9102552 REST9102553 REST9102555 REST9102561 REST9102562 REST9102563 REST9102565 REST9102571 REST9102572 REST9102573 REST9102575 REST910250210 REST910250212 REST9102312-700 REST9102313-700 REST9102315-700 REST9102332-700 REST9102333-700 REST9102335-700 REST9102352-700 REST9102353-700 REST9102355-700 REST9102362-700 REST9102363-700 REST9102365-700 REST9102512-700 REST9102513-700 REST9102515-700 REST9102522-700 REST9102523-700 REST9102525-700 REST9102532-700 REST9102533-700 REST9102535-700 REST9102552-700 REST9102553-700 REST9102555-700 REST9102562-700 REST9102563-700 REST9102565-700 REST9102572-700 REST9102573-700 REST9102575-700 REST910231E REST910233E REST910235E REST910236E REST910251E REST910252E REST910253E REST910255E REST910256E REST910257E
Analytical HPLC columns, ultra C4 (USP L26)
Colonnes pour chromatographie
Ultra C4 columns made of high-purity, type-B silica are designed for selective and reliable HPLC applications.
  • Exceptionally stable C4 packaging
  • High bonding coverage and base deactivation
  • Less retention than C18 or C8 phases
  • Minimises activity and creates high-density bonding
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité