Preparative HPLC columns, ultra PFP propyl
Fournisseur: Restek
9179557 9179517 9179518 9179558 9179559 9179567 9179568 9179578
REST9179557EA 2200 EUR InStock
REST9179557 REST9179517 REST9179518 REST9179558 REST9179559 REST9179567 REST9179568 REST9179578
Preparative HPLC columns, ultra PFP propyl
Colonnes pour chromatographie
Ultra PFP (pentafluorophenyl) Propyl preparative columns are ideal for the retention and selectivity of charged bases, electronegative compounds, and amine-containing compounds.
  • More responsive to LC-MS as it is reliable and efficient with acidic mobile phases
  • Suitable for highly aqueous mobile phases and HILIC separations
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité