L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Extraction cell caps and replacement parts
Fournisseur: Restek
26100 26187 26134 25959 25997 26096 26166 26174 26180 26184 26188 26169
REST26100EA 0 EUR InStock
REST26100 REST26187 REST26134 REST25959 REST25997 REST26096 REST26166 REST26174 REST26180 REST26184 REST26188 REST26169
Extraction cell caps and replacement parts
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Caps features a smooth inner surfaces for easier cleaning. Suitable for for ASE systems.
Information de livraison: Caps include frit, PEEK washer, PTFE O-ring, threaded insert and snap ring.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité