Capillary columns, Rtx®-OPPesticides (fused silica)
Fournisseur: Restek
11223 11239 11240 11241 11242 11243 11244
REST11223EA 792 EUR InStock
REST11223 REST11239 REST11240 REST11241 REST11242 REST11243 REST11244
Capillary columns, Rtx®-OPPesticides (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
These application-specific columns with proprietary crossbond phases are suitable for organophosphorus pesticides and best column combination for US EPA Method 8141.
  • Low bleed, ideal for GC-FPD, GC-NPD, or GC-MS analyses
  • Temperature range: stable to 330 °C
The extended upper temperature limit of these phases allows analysts to bake out high molecular weight contamination typically associated with pesticide samples.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité