L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HPLC columns, Ultra Quat
Fournisseur: Restek
9181565-700 9181565 918150210 918150212 9181352
REST9181565-700EA 0 EUR InStock
REST9181565-700 REST9181565 REST918150210 REST918150212 REST9181352
HPLC columns, Ultra Quat
Colonnes pour chromatographie
A retentive, high-purity, base-deactivated, reversed-phase packing. Ideal for the analysis of paraquat and diquat or other quaternary amines.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité