Capillary columns, Stx-CLPesticides (fused silica with siltek deactivation)
Fournisseur: Restek
11440 11441 11443 11444 11540 11541 11543 11544 11444-600 11544-600
REST11440EA 564 EUR InStock
REST11440 REST11441 REST11443 REST11444 REST11540 REST11541 REST11543 REST11544 REST11444-600 REST11544-600
Capillary columns, Stx-CLPesticides (fused silica with siltek deactivation)
Colonnes pour chromatographie
These application-specific columns with proprietary crossbond phases are suitable for organochlorine pesticides and herbicides.
  • Baseline separations in less than 10 minutes
  • Siltek surface deactivation enhances responses for endrin, DDT, methoxychlor
  • Temperature range stable to 330 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité