GC columns, Rt®-TCEP (fused silica)
Fournisseur: Restek
10998 10999
REST10998EA 769 EUR InStock
REST10998 REST10999
GC columns, Rt®-TCEP (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
General purpose Rt®-TCEP columns is ideal for aromatics and oxygenates in gasoline.
  • Highly polar phase; 1,2,3-tris[2-cyanoethoxy]propane (not bonded)
  • Temperature range: 0 to 150 °C
  • Enhanced polymer stability and extended column lifetime
The extremely polar Rt®-TCEP stationary phase provides a retention index for benzene greater than 1,100 and permits the separation of alcohols and aromatics from the aliphatic constituents in gasoline. These columns can separate a wide variety of compounds with an elution pattern unattainable using other high-polarity siloxanes. Solvent rinsing should be avoided.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité