GC columns, Rt®-βDEXsp (fused silica)
Fournisseur: Restek
13110 13111
REST13110EA 1080 EUR InStock
REST13110 REST13111
GC columns, Rt®-βDEXsp (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
The Rt®-βDEXsp columns are useful in dual-column configurations, with the Rt-βDEXsm column, for complex enantiomeric separations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité