GC columns, Rt®-βDEXsa (fused silica)
Fournisseur: Restek
13108 13109
REST13108EA 1080 EUR InStock
REST13108 REST13109
GC columns, Rt®-βDEXsa (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
The Rt®-βDEXsa columns have a unique selectivity for esters, lactones, and other fruit flavor components.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité