GC columns, Rt®-DEXsa (fused silica)
Fournisseur: Restek
13112 13113
REST13112EA 1080 EUR InStock
REST13112 REST13113
GC columns, Rt®-DEXsa (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
The Rt®-DEXsa columns are useful for flavor compounds in fruit juices.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité