L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Gas sampling bags, ALTEF®
Fournisseur: Restek
22963 22962 22959 22960 26328 26329 26330 26331 22961
REST22963EA 535 EUR InStock
REST22963 REST22962 REST22959 REST22960 REST26328 REST26329 REST26330 REST26331 REST22961
Gas sampling bags, ALTEF®
Sachets Sachets de prélèvement de gaz
Gas sampling bags are whole air sampling devices useful for monitoring part-per million (ppm) levels of most volatile organic compounds (VOCs). Unlike Tedlar® bags, ALTEF bags do not produce background levels of dimethylacetamide (DMAC) or phenol. It features single eyelet and PP combo valve with hose connection to fit 4,7 mm ID tubing and syringe port with replaceable septum.
  • Durable polyvinylidene fluoride (PVDF) film is resistant to abrasion and chemicals, including most acids and organic compounds
  • Excellent alternative to Tedlar® bags for collection of
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité