Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
307904.400EA 154 EUR InStock
307904.400
Acide chlorhydrique 0.714 mol/l (N/1.4), AVS TITRINORM solution volumétrique
Acide chlorhydrique
Pour contrôle dans lindustrie du sucre.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (20°C; valeur vraie 0,2% exactitude) 0,7126 - 0,7154 mol/l
Traçable selon NIST Confirmé
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité