HPLC columns, Pinnacle II PAH
Fournisseur: Restek
REST9219455-700EA 0 EUR InStock
REST9219455-700 REST9219425 REST921950212 REST9219412-700 REST921950210 REST9219425-700 REST9219472-700 REST921942E REST9219413-700 REST9219473-700 REST9219465-700 REST9219472 REST9219452-700 REST9219455 REST9219452 REST9219475 REST9219415 REST9219412 REST9219423-700 REST9219422-700 REST9219453-700 REST921945E REST921947E REST9219462-700 REST921941E REST9219475-700 REST9219462 REST9219415-700 REST9219465 REST9219422
HPLC columns, Pinnacle II PAH
Colonnes pour chromatographie
Pinnacle II PAH columns are developed specifically for challenging analyses of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).
  • Reliable and cost-effective
  • Greater control over quality and reproducibility
  • Stationary phase incorporates a proprietary C18 bonding that enables unique shape selectivity
pH Range: 2,5 to 8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité