HPLC columns, Viva PFP Propyl (USP L43)
Fournisseur: Restek
9519511 9519512 9519513 9519515 9519521 9519522 9519523 9519525 9519531 9519532 9519533 9519535 9519551 9519552 9519553 9519555 9519561 9519562 9519563 9519565 9519571 9519572 9519573 9519575 9519512-700 9519513-700 9519515-700 951951E 9519522-700 9519523-700 9519525-700 951952E 9519532-700 9519533-700 9519535-700 951953E 9519552-700 9519553-700 9519555-700 951955E 9519562-700 9519563-700 951950210 951950212 9519565-700 951956E 9519572-700 9519573-700 9519575-700 951957E
REST9519511EA 685 EUR InStock
REST9519511 REST9519512 REST9519513 REST9519515 REST9519521 REST9519522 REST9519523 REST9519525 REST9519531 REST9519532 REST9519533 REST9519535 REST9519551 REST9519552 REST9519553 REST9519555 REST9519561 REST9519562 REST9519563 REST9519565 REST9519571 REST9519572 REST9519573 REST9519575 REST9519512-700 REST9519513-700 REST9519515-700 REST951951E REST9519522-700 REST9519523-700 REST9519525-700 REST951952E REST9519532-700 REST9519533-700 REST9519535-700 REST951953E REST9519552-700 REST9519553-700 REST9519555-700 REST951955E REST9519562-700 REST9519563-700 REST951950210 REST951950212 REST9519565-700 REST951956E REST9519572-700 REST9519573-700 REST9519575-700 REST951957E
HPLC columns, Viva PFP Propyl (USP L43)
Colonnes pour chromatographie
Viva PFP Propyl columns with a pentafluorophenyl propyl phase are ideal for retention and selectivity of charged bases, electronegative compounds and amine-containing compounds.
  • Rugged, spherical particles with 300 Å pore size
  • Excellent for separating peptides or proteins
  • High proportion of pore/surface area available to large molecules
These are reliable and efficient with acidic mobile phases. The versatile column is suitable for highly aqueous mobile phases and HILIC separations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité