Nucleic acid extraction, MPure™ Viral nucleic acids extraction kits
Fournisseur: MP Biomedicals
MPure™
ICNA117022300EA 319 EUR InStock
ICNA117022300 ICNA117022170
Nucleic acid extraction, MPure™ Viral nucleic acids extraction kits
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
MPure™ Viral Nucleic Acids Extraction Kit is used with the MPure-12 instrument for extraction of Viral DNA or RNA from human biological specimens such as serum, plasma, and other cell-free fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité