Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85400.320EA 50.7 EUR InStock
85400.320 85400.460
Acide chlorhydrique 5 mol/l (5 N) pour production biopharmaceutique
Acide chlorhydrique
This product is produced from hydrochloric acid 37 % Ph.Eur. and water Ph.Eur., USP, NF purified.
Residues of metal catalysts or reagents according to EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present.
Formule: HCl
MW: 36,46 g/mol
Densité: 1.08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 4.9 - 5.1 mol/l
Appearance Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Identification Passes test
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 100 ppm
Free chlorine ≤ 1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤ 1 ppm
Ignition residue (SO₄) ≤ 80 ppm
SO₃ (Sulphite) ≤ 10 ppm
SO₄ (Sulphate) ≤ 5 ppm
As (Arsenic) ≤ 1.5 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin ≤ 0.50 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité