Extraction cell bodies for solvent extraction, ASE® systems
Fournisseur: Restek
26176 26178 25993 25994 25995 25996 26098 26110 26112 26114 26116 26132
REST26176EA 150 EUR InStock
REST26176 REST26178 REST25993 REST25994 REST25995 REST25996 REST26098 REST26110 REST26112 REST26114 REST26116 REST26132
Extraction cell bodies for solvent extraction, ASE® systems
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Accelerated solvent extraction is a common technique for fast and reliable extraction of organic materials from solid matrices, using EPA SW-846 method 3545 and pressurised fluid extraction (PFE).
  • Cell bodies are serialised for easy sample identification
  • Smooth inner surfaces for easier cleaning
Informations de commande: Caps are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité