GC Columns, Rxi® Guard/Retention Gap (Fused Silica)
Fournisseur: Restek
10073 10029 10054 10054-600 10039 10029-600
REST10073EA 191 EUR InStock
REST10073 REST10029 REST10054 REST10054-600 REST10039 REST10029-600
GC Columns, Rxi® Guard/Retention Gap (Fused Silica)
Colonnes pour chromatographie
Rxi® guard/retention gap columns are specially designed to be exceptionally inert.
  • Extend column lifetime
  • Excellent inertness - obtain lower detection limits for active compounds
  • Sharper chromatographic peaks by utilising retention gap technology
  • Maximum temperature: 360 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité