Precision sampling valves for vials, Mininert®
Fournisseur: Restek
24900 24901 24902 24903 24904 24905 24906 24907
REST24900EA 232 EUR InStock
REST24900 REST24901 REST24902 REST24903 REST24904 REST24905 REST24906 REST24907
Precision sampling valves for vials, Mininert®
Vannes Clapets anti-retour
Mininert® valves are very convenient for repetitive sampling and limit content exposure to the silicon septum. The crimp-top valve for 20 mm ID glassware slides into the neck of the vial.
  • Available for screw cap and crimp top vials
  • Threaded flange used to secure tight fit
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité