Poly crimp seal caps, 11 mm
Fournisseur: Restek
21728 24433 24434 24443 24444 24445 24446 24453 24454 24455 24456
REST21728EA 184 EUR InStock
REST21728 REST24433 REST24434 REST24443 REST24444 REST24445 REST24446 REST24453 REST24454 REST24455 REST24456
Poly crimp seal caps, 11 mm
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
The Poly Crimp seal is versatile, working as either a snap-on or crimp-top cap. The standard crimping tool can be used to secure the Poly Crimp seal onto any crimp-top vial.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité