Solution Carrez II hexacyanoferrate(II) de potassium 0.25 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: VWR Chemicals
85733.290EA 74.6 EUR InStock
85733.290
Solution Carrez II hexacyanoferrate(II) de potassium 0.25 mol/l en solution aqueuse
Solution Carrez II hexacyanoferrate(II) de potassium
Densité: 1,060 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
EINECS: 237-722-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer 0,2375 - 0,2625 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité