Methane cylinder kit for GC
Fournisseur: Restek
REST20197EA 0 EUR InStock
REST20197
Methane cylinder kit for GC
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
Set the column flow rate by injection the methane and optimising linear velocity is preferred method for establishing reproducible retention times.
Information de livraison: Kit includes a Scotty 14 cylinder containing 1% methane in helium, a MINICYL regulator, a syringe adaptor and a package of twenty-five septa for the adapter.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité