L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Preparative HPLC columns, Ultra Silica
Fournisseur: Restek
9100517 9100518 9100519 9100557 9100558 9100559 9100567 9100568 9100569 9100577 9100578 9100579
REST9100517EA 1750 EUR InStock
REST9100517 REST9100518 REST9100519 REST9100557 REST9100558 REST9100559 REST9100567 REST9100568 REST9100569 REST9100577 REST9100578 REST9100579
Preparative HPLC columns, Ultra Silica
Colonnes pour chromatographie
Base-deactivated spherical silica is useful for normal-phase or HILIC separations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité