Cell lysis buffer, RIPA
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI-80-1496EA 290 EUR InStock
ALEXADI-80-1496 ENZOADI801496
Cell lysis buffer, RIPA
Tampons Tampons d'extraction
The RIPA liquid cell lysis buffer composes of 50 mM TRIS-hydrogen chloride, pH 7,4, containing 150 mM sodium chloride, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1,2% Triton X-100, 0,5% sodium deoxycholate, and 0,1% SDS.
Storage temperature: 4 °C
Attention: RUO - Research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité