HPLC columns, Allure® organic acids
Fournisseur: Restek
9165563-700 9165565-700 9165575-700 9165585-700 9165563 9165565 9165575 9165585 916550210 916550212 916550220 916550222 916556E
REST9165563-700EA 0 EUR InStock
REST9165563-700 REST9165565-700 REST9165575-700 REST9165585-700 REST9165563 REST9165565 REST9165575 REST9165585 REST916550210 REST916550212 REST916550220 REST916550222 REST916556E
HPLC columns, Allure® organic acids
Colonnes pour chromatographie
Allure® Organic Acids columns provide enhanced retention and selectivity for polar organic acids, allowing the separation to be performed on a single 30 cm column.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité