Replacement inserts for Vu-Union connector
Fournisseur: Restek
20417 20419
REST20417EA 0 EUR InStock
REST20417 REST20419
Replacement inserts for Vu-Union connector
Raccords et connecteurs
These replacements inserts are constructed from durable glass. Ideal for use with Vu-Union connectors for GC-MS applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité