Capillary columns, Rxi®-17 (fused silica)
Fournisseur: Restek
13520 13524 13523 13538 13553 13555
REST13520EA 445 EUR InStock
REST13520 REST13524 REST13523 REST13538 REST13553 REST13555
Capillary columns, Rxi®-17 (fused silica)
Colonnes pour chromatographie
These Rxi®-17 general purpose columns are suitable for pesticides, herbicides, rosin acids, phthalate esters, triglyceridesa and sterols.
  • Midpolarity phase, Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane
  • Temperature ranges from 40 to 320 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité