Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-526
Fournisseur: Brady
117924 117926 117928
BRDY117924EA 682.31 EUR InStock
BRDY117924 BRDY117926 BRDY117928
Étiquettes pour imprimantes BBP3x, type B-526
Étiquettes
Le ruban en polyester phosphorescent de type B-526 est conçu pour le marquage d'évacuation et directionnel. Il est utilisé pour une identification qui brille dans le noir jusqu'à 10 heures.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité