Septum nuts
Fournisseur: Restek
21309 20631
REST21309EA 78.6 EUR InStock
REST21309 REST20631
Septum nuts
Raccords et connecteurs
These septum nuts are made of high-quality stainless steel and for use with Agilent 5890/6850/6890/7890 split or splitless injectors.
  • Needle guide allows easy penetration and prevents septum coring
  • Manual injection septum nut allows use of 26-gauge needles for on-column injections
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité