Multi-packs, Proline® Plus
Fournisseur: Sartorius
LH-728670 LH-728671 LH-728672 LH-728673 LH-728674 LH-728675 LH-728676 LH-728677
613-5732EA 641 EUR InStock
613-5732 613-5733 613-5734 613-5735 613-5736 613-5737 613-5738 613-5739
Multi-packs, Proline® Plus
Pipettes Micropipettes
Ces multipacks combinent un ensemble de pipettes mécaniques Proline® Plus avec des plateaux pour embouts et des accessoires utiles. Ils offrent l’occasion de tester et de commencer à utiliser les pipettes mécaniques Proline® Plus.
  • Conception ergonomique avec forces de pipetage exercées légères, manche ergonomique et repose-doigts pour réduire le risque de microtraumatismes répétés
  • Réduction du risque de contamination avec les filtres Safe-Cone et autoclavabilité totale
  • Grande durabilité avec une structure renforcée pour un usage plus intensif
C’est la plus large gamme de pipettes pour différents utilisateurs et applications.
Information de livraison: Tous les paquets incluent un outil d’étalonnage qui sert également d’ouvre-tube, ainsi que les instructions requises.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour un étalonnage accrédité selon ISO8655 et ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité