L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Wafer tweezers, without teeth
Fournisseur: OUTILS RUBIS
2LB/4 2LB-P
OUTI2LB/4EA 36.3 EUR InStock
OUTI2LB/4 OUTI2LB-P
Wafer tweezers, without teeth
Pinces
Stainless steel. These tweezers are specially designed to handle different fragile and delicate materials of gallium or silicon wafers.
  • Stopping pins turned up on lateral edges and graduated lower paddles prevent the wafer from slipping
  • Smooth polished non glare surface on the inside of the paddel in order to prevent chipping and marring the wafer
  • Satin finish on the outside of the paddel for glare prevention
  • Each Wafer size has its corresponding tweezers size (e.g. for an 8" Wafer take tweezers with a No. 8)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité