Replacement chemical traps and parts
Fournisseur: Restek
21610 22820 22800 23031 23032
REST21610EA 206 EUR InStock
REST21610 REST22820 REST22800 REST23031 REST23032
Replacement chemical traps and parts
Pièges à vide
These replacement chemical traps and parts for Agilent GC are easy to install, attach to same fittings as original manufacturer's equipment.
  • Adsorbents remove both moisture and hydrocarbons
  • Built-in frits retain fine particles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité