Septum packed purge port weldment, Siltek®
Fournisseur: Restek
21685 21691
REST21685EA 26.6 EUR InStock
REST21685 REST21691
Septum packed purge port weldment, Siltek®
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This Siltek® treated septum packed purge port weldment for Agilent 5890 GC makes weldment inert and eliminates adsorption of sensitive compounds such as, DDT and Endrin.
Informations de commande: Viton O-rings and appropriate septa have to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité