Injector/detector plug nuts
Fournisseur: Restek
REST21883EA 0 EUR InStock
REST21883
Injector/detector plug nuts
Raccords et connecteurs
These are used to cap off a detector and prevent hydrogen from accidentally diffusing into the oven from an unused detector base.
  • Used to cap off an injector to isolate leaks and a detector for thermal cleaning
  • To check a detector or make-up gas flow rate
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité