FID/NPD adapter fitting
Fournisseur: Restek
REST20884EA 0 EUR InStock
REST20884
FID/NPD adapter fitting
Matériel de chromatographie Chromatographie, Pièces de rechange
This easy to use adapter fitting is sturdy and made of compact stainless steel.
  • ¹/₁₆" nut uses standard graphite or vespel/graphite ferrules
  • Wrench pad does not turn when installing a capillary column
Informations de commande: Supplied with 1/4 and 1/16" stainless steel nuts, and 1/4" vespel and 0,4 mm ID graphite ferrules.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité