Inlet liner removal tool
Fournisseur: Restek
REST20181EA 0 EUR InStock
REST20181
Inlet liner removal tool
Outils d'extraction et d'insertion
This tool is made from high-temperature silicone and it provides easy removal of liner from injector.
  • Protect against finger burns
  • It will not chip or crack the liner
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité