Base de colorant de chargement
Fournisseur: Avantor
VWR®
1B1812-25MLEA 90.1 EUR InStock
1B1812-25ML
Base de colorant de chargement
Colorants Colorants pour gels d'electrophorèse
Cette base de colorant de chargement est utilisée pour la préparation de tampons de charge personnalisés. Il s'agit d'une solution concentrée contenant des colorants marqueurs bleu patenté, bleu de bromophénol et amarante qui migrent à environ 4000, 400 et 10 pb respectivement sur un gel d'agarose à 1%.
Élimine le besoin de pesage compliqué des poudres de colorant.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité