ALLN
Fournisseur: G-Biosciences
786-057EA 524 EUR InStock
786-057
ALLN
Protéines et Peptides
ALLN is a cell permeable peptide aldehyde inhibitor of calpain I and to a lesser extent calpain II. It also inhibits other neutral cysteine proteases, cathepsin B and L and the proteasome.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité