L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Dideoxyuridine triphosphates (ddUTPs)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ42856 ENZ42857
ENZOENZ42856EA 291 EUR InStock
ENZOENZ42856 ENZOENZ42857
Dideoxyuridine triphosphates (ddUTPs)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
These ddUTPs are used for 3’-end labeling of oligodeoxynucleotides using terminal transferase. ddUTP also serves as a substrate for E. coli DNA Polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment), T4 and T7 DNA polymerases, Taq DNA polymerase and reverse transcriptase.
  • Purity ≥93% measured by HPLC
  • Purified by ion-exchange chromatography
Oligonucleotide probes labeled with (6) TAMRA-12-ddUTP and (6) ROX-12-ddUTP can be detected by direct fluorescence detection (orange fluorescence and red fluoroscence respectively) or by methods using horseradish peroxidase- or alkaline phosphatase-linked anti-fluorescein antibodies.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité