Membrane filters, type 131
Fournisseur: Sartorius
SART13101-50-AHNEA 218 EUR InStock
SART13101-50-AHN
Membrane filters, type 131
Filtres Filtres à membrane
Non sterile membrane filters for colony counting, particle testing, microscopy and sterility testing. The membrane filters are made of cellulose nitrate (cellulose ester).
  • High flow membranes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité