Caps and septa, preassembled
Fournisseur: Restek
21149 21720 21721 21722
REST21149EA 45.7 EUR InStock
REST21149 REST21720 REST21721 REST21722
Caps and septa, preassembled
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Preassembled caps and septa fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité