Gants à usage général, AlphaTec® 37-520
Fournisseur: Ansell
37-520/6.5 37-520/7.5 37-520/8.5 37-520/9.5 37-520/10.5
ANSE37-520/6.5EA 35.4 EUR InStock
ANSE37-520/6.5 ANSE37-520/7.5 ANSE37-520/8.5 ANSE37-520/9.5 ANSE37-520/10.5
Gants à usage général, AlphaTec® 37-520
Gants
Gants en nitrile avec doublure floquée en 100 % coton.
  • Motif de préhension surélevé de qualité supérieure pour les manipulations en toute sécurité
  • Très bonne résistance à de nombreux solvants et produits chimiques à base d'huile
  • Souple, très bonne dextérité
Idéaux pour une utilisation dans l'industrie de l'impression, pour la transformation des aliments et pour les applications d'assemblage.
Certifications: EN 388:2016 (3101A), EN ISO 374-1 Type B (JKL), EN ISO 374-5 VIRUS; Cat. III
Informations de commande:
Information deMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité