GC ferrules, Graphite Vespel®
Fournisseur: Restek
20420 20421 20422 20423
REST20420EA 85 EUR InStock
REST20420 REST20421 REST20422 REST20423
GC ferrules, Graphite Vespel®
Raccords et connecteurs
These ferrules can be used with Vacuum Vu-Union® connectors.
  • Made of 60% Vespel® and 40% graphite
  • Maximum operating temperature up to 400 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité