Autosampler vial convenience kits
Fournisseur: Restek
21192 21193 21194 21195 24638 24639 24640 24641
REST21192EA 75.7 EUR InStock
REST21192 REST21193 REST21194 REST21195 REST24638 REST24639 REST24640 REST24641
Autosampler vial convenience kits
Fioles
Convenience kits with black PP open-hole caps and 8 mm red PTFE/silicone septa.
Conditionnement: Vials are packaged in a clear-lid tray. Preassembled caps with septa are packaged separately in a plastic bag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité