Caps for screw thread vials
Fournisseur: Restek
21176 21177
REST21176EA 14.6 EUR InStock
REST21176 REST21177
Caps for screw thread vials
Capuchons Bouchons pour flacons de chromatographie
Black PP, open hole caps fit all 2,0 ml, 12×32 mm, screw-thread 8 mm/425 vial-based autosamplers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité